Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Polymethylmethacrylate standards, GPC/SEC columns calibration
Dodávateľ: VARIAN
VARIPL2023-7010EA 1170 EUR InStock
VARIPL2023-7010 VARIPL2022-7001 VARIPL2022-3005 VARIPL2022-9001 VARIPL2023-2001 VARIPL2022-7005 VARIPL2022-5005 VARIPL2022-6001 VARIPL2024-1001 VARIPL2023-3001 VARIPL2023-6001 VARIPL2023-8005 VARIPL2023-9010 VARIPL2022-5001 VARIPL2024-2010 VARIPL2023-9005 VARIPL2022-8001 VARIPL2023-3005 VARIPL2022-2005 VARIPL2023-1005 VARIPL2023-1001 VARIPL2022-2001 VARIPL2023-4005 VARIPL2023-7001 VARIPL2022-3001 VARIPL2024-0001 VARIPL2024-0010 VARIPL2023-5005 VARIPL2023-0001 VARIPL2024-1005 VARIPL2024-2001 VARIPL2024-1010 VARIPL2023-4001 VARIPL2023-5010 VARIPL2020-0100 VARIPL2023-5001 VARIPL2023-8001 VARIPL2023-9001 VARIPL2024-2005 VARIPL2022-6005 VARIPL2024-0005 VARIPL2023-7005 VARIPL2022-9005
Polymethylmethacrylate standards, GPC/SEC columns calibration
Standards Chromatography Standards
Polymethylmethacrylate (PMMA) standards are extremely versatile as they can be used for organic GPC with a wide range of medium polarity eluents, such as tetrahydrofuran, toluene, methyl ethyl ketone and ethyl acetate.
  • Many solvent options increase applicability
  • Stringent quality control improves performance
  • Proprietary manufacturing methods ensure consistent supply
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo