Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Cuvettes for Olli-C-Analyzer®
Dodávateľ: KARTELL
KART2618EA 268 EUR InStock
KART2618
Cuvettes for Olli-C-Analyzer®
Cuvettes Specialty Cuvettes
These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
  • Anti-shock polystyrene-moulding design
  • Highly resistant and dust-proof technology
  • Quality optical material suitable for IVD applications
Balenie: In polystyrene dust proof boxes of 192 pieces.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo