Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Cuvettes for Fibrintimer®
Dodávateľ: KARTELL
KART2630EA 43 EUR InStock
KART2630
Cuvettes for Fibrintimer®
Cuvettes Specialty Cuvettes
Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
Certifikácie: IVD (in vitro diagnostic) certified
Informace o dodávce: Supplied with 500 metallic mixers.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo