Tlačiť
Adhesion slide, HistoBond® +S
Dodávateľ: Marienfeld
HistoBond®
MARI0810501EA 754.34 EUR
MARI0810501
Adhesion slide, HistoBond® +S
Sklíčka mikroskopická a krycí Sklíčka mikroskopická adhezivní
This adhesion slide has been designed for mounting tissue sections.
  • Autoclavable
  • Marking area
  • 90° ground edges