Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Tubing clips
Dodávateľ: MURRAY, S & CO LTD
229-0589EA 34.9 EUR InStock
229-0589
Tubing clips
Clamps Tubing Clamps
  • For rubber and flexible PVC tubing with an external diameter of up to 14 mm
  • Hinged side allows it to be clamped around the tubing already connected to the apparatus
  • Screw adjustment ensures fine flow control
  • Material is easy to clean, sterilisable, and resistant to most acids and alkalis
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo