Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Laboratory syringes, pistol grip, Dosys™ 170 series
Dodávateľ: SOCOREX ISBA
Dosys™
613-4808EA 92 EUR InStock
613-4808 SOCO172.0501 613-4812 613-4807 613-4806 613-4809 613-4803 613-0398 613-4811 613-4805 SOCO172.0502 613-4804 SOCO172.0505 SOCO172.0510
Laboratory syringes, pistol grip, Dosys™ 170 series
Syringes Syringes, Medical
Dosys™ 174 premium: Self-refilling, automatic syringe with detachable, Luer lock valve system. Enhanced corrosion resistance.
Dosys™ 173 classic: Self-refilling, automatic syringe with integrated, Luer lock valve system. Ideal for aquous, non corrosive liquids.
Dosys™ 172 basic: Automatic syringe without valve system. Luer lock nozzle.
Informace o dodávce: Dosys™ 174 premium package includes syringe and 1 meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration, vent and dosing cannulas, set of spare for valve, operating instructions. Dosys™ 173 classic package includes syringe and 1 meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration and vent cannulas, set of spare for valve, operating instructions. Dosys™ 172 basic package includes syringe, PVC protection sleeve and operating instructions.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo