Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Vacuum manifold, CHROMABOND® MULTI 96
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
MANA738630.MEA 770 EUR InStock
MANA738630.M
Vacuum manifold, CHROMABOND® MULTI 96
Manifolds
CHROMABOND® MULTI 96 vacuum manifold is designed for applications of CHROMABOND® MULTI 96 SPE plates as well as for CHROMAFIL® MULTI 96 filter plates.
  • Suitable for 96-well monoblocks
  • Optimum flow rate due to vacuum adjustment by control valve
  • Reservoir tank is included and further accessories are available
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo