Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
Dodávateľ: BERKSHIRE
Twillx®
BERKT1622.0909.8EA 2280 EUR InStock
BERKT1622.0909.8 BERKT162212124/150
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
Wipes Cleanroom Wipes Dry Cleanroom Wipes
These environmentally friendly wipes made of 100% woven cotton are engineered for thermal stability and high heat applications.
  • 100% biodegradable
  • Highly sorbent and durable
  • Work well with IPA and other solvents
  • Bias cut and tight weave construction
  • Excellent resistance to the buildup of electrostatic discharge in 40-60% RH environments
  • Autoclavable
Ideal for cleaning high temperature equipment and diffusion furnaces, for polishing and burnishing metallic and non metallic magnetic media disk surfaces and for cleaning solvent spills.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 cleanrooms.
Pozor: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo