Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Reversed phase HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOSIL® PPN
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA720258.40EA 610 EUR InStock
MANA720258.40 MANA720252.40 MANA720256.40 MANA720251.40 MANA720250.40 MANA720257.40
Reversed phase HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOSIL® PPN
Chromatography Columns
Silica based reversed phase materials with polymerically bonded alkyl chains that has exclusively hydrophobic interactions for RP chromatography seperation of biological macromolecules.
  • Based on robust spherical silica gel
  • Exclusively hydrophobic forces
  • Eluent in column methanol
NUCLEOSIL® C18 PPN columns with particle size of 100 Å are suited for small hydrophobic peptides; columns with 500 Å for hydrophobic polypeptides and proteins which differ in shape and size of their hydrophobic surface region.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo