Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
PCR plates, 96-well, Armadillo™
Dodávateľ: Thermo Scientific
Armadillo™
731-0376EA 132 EUR InStock
731-0376 731-0375 732-2830 731-0654 732-2802 731-0387 731-0373 732-2796 731-0385 732-2826 731-0378 731-0383 731-0647 731-0379 731-0653 731-0377 732-2820 731-0648 731-0374 731-0372 732-2798 731-0386 732-2793 731-0371 732-2815 732-2803 731-0369 732-2812 731-0382 731-0389 732-2811 732-2829 732-2794 732-2806 732-2831 731-0363 732-2804 731-0646 731-0652 732-2819 731-0655 732-2834 731-0650 732-2818 731-0645 731-0370 732-2805 732-2797 732-2795 732-2801 732-2809 732-2817 731-0364 732-2813 731-0651 732-2825 732-2827 732-2824 731-0644 732-2810 732-2828 731-0380 731-0381 732-2823 731-0388 731-0384 731-0649 732-2832 732-2814 732-2833 731-0368 732-2816
PCR plates, 96-well, Armadillo™
Microplates PCR Plates
Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
  • Optically clear skirt aids visualisation of liquids and improves stacking capabilities in automated handling systems
  • Raised rim design improves seal integrity in automated heat sealing
  • With a rigid polycarbonate skirt, the ANSI/SBS footprint ensures complete compatibility with robotic systems for high throughput applications
  • Thermostable polycarbonate frame design allows warp-resistant thermal cycling and enhanced mechanical stability in robotic handling
  • Thin walled rounded V-bottom wells provides optimal heat transfer and maximum sample recovery
  • Low profile design for maximum heat transfer and minimal evaporation when utilising low volume samples (200 µl working volume)
  • Available with clear or white coloured wells ensuring the highest level of sensitivity for all PCR/qPCR reactions
Informace o dodávce: All plates can be provided with standard barcoding or barcoded to customer specifications for fully automated applications. Please contact your local VWR sales office for further information.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo