Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
HPLC columns, Syncronis™ Silica
Dodávateľ: Thermo Scientific
Syncronis™
HYPE97005-054630EA 518 EUR InStock
HYPE97005-054630 HYPE97005-013001 HYPE97005-254030 HYPE97005-253030 HYPE97003-154630 HYPE97005-014001 HYPE97005-152130 HYPE97005-012101 HYPE97005-254630 HYPE97002-102130 HYPE97005-102130
HPLC columns, Syncronis™ Silica
Chromatography Columns
Columns for the chromatography of moderately polar organic compounds.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Excellent reproducibility for normal phase chromatography
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 0%
pH range: 2 - 8
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo