Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
HPLC columns, Syncronis™ C18
Dodávateľ: Thermo Scientific
Syncronis™
555-0206EA 3629 EUR InStock
555-0206 HYPE97105-252130 HYPE97103-102130 HYPE97105-013001 HYPE97102-054630 HYPE97105-154030 HYPE97102-052130 HYPE97105-054630 HYPE97105-032130 HYPE97105-012101 HYPE97105-253030 HYPE97105-014001 HYPE97105-103030 HYPE97105-052130 HYPE97103-053030 HYPE97102-102130 HYPE97105-254030 HYPE97105-102130 HYPE97102-053030 HYPE97105-154630 HYPE97102-032130 HYPE97105-152130 HYPE97102-103030 HYPE97103-052130 HYPE97103-054630 HYPE97103-152130 HYPE97103-103030 HYPE97103-104630 HYPE97105-104630 HYPE97105-153030 HYPE97105-254630 HYPE97103-154630
HPLC columns, Syncronis™ C18
Chromatography Columns
C18 phase with a high carbon load for greater retention.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Double endcapped for extra surface coverage
  • Highly inert towards basic compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 16%
pH range: 2 - 9
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo