Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Wound cleansers
Dodávateľ: ORKLA CARE AB
Salvequick
118-0025EA 17 EUR InStock
118-0025 118-0250
Wound cleansers
First Aid Supplies First Aid Kit Components
Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (0.9% NaCl), are intended for the mechanical cleansing of minor wounds when clean tap water is not available.
  • Tissues are packed in sealed sachets, which prevent leakage and guarantee sterility
  • Savett sachets are packed in a refill box
  • Salvequick cleansers fit into first-aid-stations
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo