Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Homogenisers, behrotest®
Dodávateľ: BEHR
behrotest®
331-3310EA 2022.66 EUR InStock
331-3310 BEHR804865024 BEHRB00218333
Homogenisers, behrotest®
Homogenisers Homogenisers Bench
Homogenisers for pretreatment, sample splitting and homogenisation of heterogeneous water samples in accordance with German waste water quality control standards.
  • The sample vessel is protected against damage by the homogeniser frame, which has two handles for easy carrying
  • Sample vessel volumes from 5 to 25 litre permit multiple sample collection (mixed samples)
  • Graduated for easy measurement of sample volume
  • Adjustable-speed magnetic stirrer
  • Withdrawl of desired volume of homogenized sample by means of a PTFE stopcock
  • Can be operated from a 12 V auto battery using an optional voltage converter
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo