Chcete sa opäť prihlásiť?
Filter holder
Dodávateľ: SciLabware
Filter holder with porosity grade 3 sintered glass disc to support 25 mm membranes.
  • Liquid only comes in contact with chemically resistant borosilicate glass
Ordering information: Comprises three components: Funnel (15 ml), support base with sintered glass disc and metal retaining clip. Each component of the filter holder – funnel, base and metal clip – must be ordered separately.
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk For Ø Číslo v katalógu VWR Množstvo
Support base with sintered glass disc 1 25 mm BIBB5808/3
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Funnel, 15 ml 1 BIBB5808/2
Retaining clip 1 BIBB9830/29M
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo