Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Cryogenic Vessel, Bio-Cane®
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Bio-Cane®
478-0806EA 3220 EUR InStock
478-0806 478-0805 478-0803 478-0804
Cryogenic Vessel, Bio-Cane®
Cryogenic Storage Vessels
Cryogenic vessels are ideal to store cells, tissues and biologicals in an economical and biological manner.
  • Six stainless-steel canisters to accommodate vials
  • Canisters are numbered and colour-coded to simplify sample identification
  • Durable aluminium construction and vacuum insulation
  • Secure locking clasp and narrow-mouth design minimises LN2 evaporation
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo