Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Bottles, wide neck, with NS stopper
Dodávateľ: VITLAB
VITL1017940EA 229.5 EUR InStock
VITL1017940 VITL1018940
Bottles, wide neck, with NS stopper
Bottles Plastic Bottles
Made from opaque, pigmented PP, with NS stopper made of PP.
  • Good chemical resistance
  • Ideal for long-term storage of liquids
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
For light-sensitive substances. Wider mouth for simple filling, also ideal for powders and paste-like materials.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo