Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Burettes, class B, Schellbach
Dodávateľ: VITLAB
VITL105599EA 130.2 EUR InStock
VITL105599 VITL105699
Burettes, class B, Schellbach
Burettes
Plastic-coated burette made of borosilicate glass 3.3, tolerances corresponding to DIN ISO 384, Class B.
  • Schellbach stripes (blue/white) and high-contrast black marking
  • PMP/PTFE stopcock turns easily and enables fine titration
  • Temperature-stable plastic coating on the tube provides splinter protection
Calibrated to deliver ‘Ex’.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo