Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Pipette controller, VITLAB maneus®
Dodávateľ: VITLAB
VITLAB maneus®
612-4181EA 50.54 EUR InStock
612-4181
Pipette controller, VITLAB maneus®
Pipettes Pipette Controllers
The VITLAB maneus® pipette controller enables both left- and right-handers to operate all normal bulb and graduated pipettes easily and fatigue-free. For use with all normal bulb and graduated pipettes from 0,1 to 200 ml.
  • Safe and easy handling allows even inexperienced users to adjust the meniscus precisely
  • Easy and fast replacement of the hydrophobic membrane filter
  • Optimised valve system: Liquids can be drawn up simply, without exerting pressure
  • Suction element provides rapid filling of the pipette (capacity: 50 ml in less than 10 seconds)
  • Discharge bellows for the emptying (blow-out) of the pipette
  • Specially moulded intake cone ensures secure seating for all normal bulb and graduated pipettes
  • Easy to dismantle, easy to clean, and completely autoclavable at 121 °C (2 bar)
Informace o dodávce: Supplied with replacement 3 µm membrane filter and instruction manual.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo