Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Sharps disposal container, Terusafe®
Dodávateľ: TERUMO
Terusafe®
TERUXX-Q1510V2EA 341 EUR InStock
TERUXX-Q1510V2 TERUXX-Q0300V2 TERUXX-Q2010V3 TERUXX-Q0500L2 TERUXX-Q2000V3 TERUXX-Q2510V2 TERUXX-Q2000V2 TERUXX-Q1500V2 TERUXX-Q2010V2
Sharps disposal container, Terusafe®
Bins Sharps Containers
These Terusafe® boxes are equipped with a variety of apertures enabling different options of sharps disposal.
  • Reduce the risk of percutaneous injuries
  • Cannot be pierced or reached into
  • Secure closure prevents needle spill while transported
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo