Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730294EA 164 EUR InStock
MANA730294 MANA730302 MANA730300 MANA730299G MANA730297G MANA730296G MANA730300G MANA732295 MANA730295 MANA730301 MANA731732 MANA730298 MANA731730 MANA730299 MANA738294.100M MANA730298G MANA731731 MANA730296 MANA730297
SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Chromatography Columns
CHROMABOND® C18 is a special octadecyl modified silica phase for more polar analytes in SPE.
  • Slightly polar
  • Hydrophobic and strong secondary interactions with polar groups of the analytes
  • Suitable for nonpolar and polar substances from water
Recommended for more polar compounds like pesticides and their polar degradation products, phenols, phenoxycarboxylic acids, nitroaromatics and pharmaceuticals.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo