Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
PLOT columns, CP-PoraPLOT Q and CP-PoraPLOT Q-HT
Dodávateľ: VARIAN
VARICP6953EA 546 EUR InStock
VARICP6953 VARICP7554 VARICP7552 VARICP7550I5 VARICP7550 VARICP7556 VARICP7557 VARICP7551 VARICP7549 VARICP7551I5 VARICP7555 VARICP7554I5 VARICP7548 VARICP7553 VARICP7558 VARICP7559 VARICP6954
PLOT columns, CP-PoraPLOT Q and CP-PoraPLOT Q-HT
Chromatography Columns
CP-PoraPLOT Q is recommended for column switching systems that analyze polar and apolar volatile compounds.
  • Water elutes as a sharp peak and can therefore be quantified, improving productivity
  • Repeatable retention times for long-term stability that enhances efficiency
CP-PoraPLOT Q-HT is the high temperature version of CP-PoraPLOT Q, offering the same benefits but operating up to 290 °C.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo