Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Avantor is taking action. Our response to the Novel Coronavirus outbreak.
Graduated pipettes, BLAUBRAND®, USP, type 2, class AS, total delivery
Dodávateľ: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
612-4756EA 75.6 EUR InStock
612-4756 612-4757 612-4755 612-4754
Graduated pipettes, BLAUBRAND®, USP, type 2, class AS, total delivery
Pipettes Graduated Pipettes
  • Calibrated to deliver (TD, Ex), nominal volume at the top
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Waiting time 5 seconds
  • Suitable for cotton plugs
  • Incl. USP batch certificate, on request also available with USP individual certificate
DIN EN ISO 835
Length: 360 mm ±10 mm
Certifikácie: DIN EN ISO 835. DE-M marking.
Pozor: * Error limit USP: ±0,01 ml
* Error limit USP: ± 0,01 ml
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo