Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Dry box gloves, PU / CSM
Dodávateľ: PIERCAN
112-5281EA 402 EUR InStock
112-5281
Dry box gloves, PU / CSM
Gloves
These gloves are made of two layers: One layer consists of polyurethane and the one is made of chlorosulphonated polyethylene (CSM). The CSM layer provides good chemical protection. Suitable fields of application include nuclear industries and life sciences (pharmaceutical / medical).
  • Exceptional level of mechanical properties (puncture and tear)
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance to UV and ozone
  • Good dexterity and flexibility, good ageing against ionising radiation
EN 388 (4122), EN 374 (AKL), EN 421; Cat. III
Certifikácie: EN 388 (4122), EN 374 (AKL), EN 421; Cat. III
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo