Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Isolator gloves, neoprene
Dodávateľ: PIERCAN
PIECE10330CNS7E35EA 54 EUR InStock
PIECE10330CNS7E35 PIECE10330CNS8E55 PIECE10330CNS75/10
Isolator gloves, neoprene
Gloves
These gloves, made of non staining neoprene, provide good mechanical protection and good resistance against various chemicals.
These gloves, made of non staining neoprene, provide good mechanical protection and good resistance against various chemicals. Ideal for use in life science applications (pharmaceutical and medical).
  • Good behavior against UV and ozone
  • Excellent dexterity and flexibility
  • Excellent resistance to sterilisation processes (gamma and beta radiation)
Ideal for use in life science applications (pharmaceutical and medical).
  • Good behavior against UV and ozone
  • Excellent dexterity and flexibility
  • Excellent resistance to sterilisation processes (gamma and beta radiation)
0,3 mm thickness: EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,5 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Cat. III
0,3 mm thickness: EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,4 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Cat. III
Certifikácie: 0,3 mm thickness: EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,5 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Cat. III
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo