Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Wash head for wash bottles
Dodávateľ: VITLAB
VITL83301EA 28.08 EUR InStock
VITL83301 VITL83302 VITL83300 VITL83304 VITL83303
Wash head for wash bottles
Closures Bottle Closures
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Wash bottle screw caps and spray tube with drawn-out tip, Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo