Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Optical adhesive PCR/qPCR film for Piko® UTW plates
Dodávateľ: Thermo Scientific
ABgene®
ADVAASF-0020/100EA 66 EUR InStock
ADVAASF-0020/100 731-0404
Optical adhesive PCR/qPCR film for Piko® UTW plates
Seals Microplate Sealing Films and Foils
Clear, 24-well format Piko® PCR/qPCR film seal allows high transmission of fluorescence across the range of commonly-used fluorophores. When used with a Piko® thermal cycler or PikoReal® Real-Time PCR system, sample volumes as low as 5 µl can be used with minimal evaporative loss.
  • Optical clarity with minimal auto-fluorescence for Real-Time PCR applications
  • Tight sealing for sample volumes as low as 5 µl
  • Adhesive backing allows easy application without costly sealing devices
  • Cryo-compatible adhesive is effective to −80 °C
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo