Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Cell culture inserts, Millicell
Dodávateľ: MILLIPORE
Millicell
MILXPIRP12R48EA 318 EUR InStock
MILFPICM0RG50 MILFPIXP01250 MILFPICM03050 MILXPIRP12R48 MILFPIHA01250 MILFPICM01250 MILFPI8P01250 MILFPIHP03050 MILXPIRP30R48 MILFPIHP01250 MILFPIHA03050 MILFPITP01250
Cell culture inserts, Millicell
Microplates Insert Plates and Inserts
With Millicell inserts, attachment or suspension cells can access media from both their apical and basolateral sides. Cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs in vivo. In addition, Millicell inserts make it possible to study both sides of the cell monolayer.
Millicell inserts are available for 24-, 12-, or 6-well plates. The inserts are easily prepared for SEM and TEM visualising techniques, and they are compatible with cellular and/or fluorescent stains.
Inserts are available either as standing inserts with PTFE and PC membrane, or as hanging inserts ideal for co-culturing and permeability assays.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo