Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
SPE columns, CHROMABOND® CN
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730063EA 184 EUR InStock
MANA730063 MANA730421 MANA730420 MANA730061
SPE columns, CHROMABOND® CN
Chromatography Columns
CHROMABOND® CN is a cyanopropyl modified silica phase for solid phase extraction.
  • Polar to mid-polar phase
  • Weak hydrophobic and selective interactions by the high electron density of the CN group
  • Suitable for polar and aromatic compounds
Recommended for substances with a high electron density like cyclosporins or for polar carbohydrates.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo