Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730403EA 98 EUR InStock
MANA730403 MANA730008 MANA730009 MANA730402
SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
Chromatography Columns
CHROMABOND® C18 f is an octadecyl modified silica for a fast flow application in SPE.
  • Nonpolar
  • Hydrophobic and secondary interactions with polar groups of the analytes
  • Suitable for nonpolar and slight polar substances
  • Fast flow characteristic for viscous matrices like waste water
Recommended for nonpolar compounds with polar groups like pesticides, PCBs, pharmaceuticals and food ingredients from viscous matrices.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo