Chcete sa opäť prihlásiť?
Pipette controller, manual, Profiller™ 435
Dodávateľ: Socorex
Profiller™
This manual, easy to use pipette controller provides smooth control in both aspirating and dispensing, using glass or plastic pipettes of volume up to 100 ml.
  • Large capacity bulb
  • Soft action lever button and efficient blow out system
  • PTFE protection membrane filter
  • Maintenance free
  • Alternative colour coded nose cones available
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Kapacita Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Pipette controller, manual 1 - 100 ml 1 SOCO435.100
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Spare nose cone in white 3 SOCO1.435.02
Spare nose cones in pink, violet and green (1 each) 3 SOCO1.435.03
Spare PTFE membrane filter, 0,45 µm 5 SOCO322.435
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo