Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA732072EA 67 EUR InStock
MANA732072 MANA730107G MANA732073 MANA730473 MANA730214G 705-1117 MANA730071ASP MANA730214MPS 705-1118 MANA730073MPS MANA730075MPS MANA731828 MANA731829 MANA730073G MANA730075ASP MANA730073.250 MANA730217 MANA730107 MANA730075G MANA730075.250 MANA730107.250 MANA738071.100M MANA730073ASP MANA730072 MANA730070G MANA730214 MANA730406 MANA731830 MANA730071 MANA730070
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Chromatography Columns
CHROMABOND® SiOH is an unmodified silica phase for SPE.
  • Weakly acidic silica material
  • Very polar phase
  • Strong interaction with polar compounds
Recommended for polar substances like aflatoxins, chloramphenicol, pesticides, steroids and vitamins.
The silica phase adsorbs humidity from air. It should be kept well closed and if necessary dried before use.
Due to its high affinity for polar compounds it should not be conditioned with polar (e.g., methanol) or water-containing solvents.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo