Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
HPLC columns, NUCLEOSIL® CN/CN-RP
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA720024.46EA 374 EUR InStock
MANA720024.46 MANA721078.30 MANA720090.46 MANA720024.40 554-5806 554-5801 MANA720090.40 MANA720205.40 MANA720057.40 MANA720057.46
HPLC columns, NUCLEOSIL® CN/CN-RP
Chromatography Columns
NUCLEOSIL® CN and CN-RP are cyano (nitrile) modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, mid-polar phase with aromatic and polar selectivity for NP and RP chromatography
  • Separation mechanism based on π–π, polar and hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo