Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOGEL® SUGAR 810
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
MANA719575EA 235 EUR InStock
MANA719575 MANA719571 MANA719574 MANA719570
HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOGEL® SUGAR 810
Chromatography Columns
Polymeric HPLC phases based on sulfonated spherical PS/DVB resins in different ionic forms for the separation of sugars and organic acids.
  • H+ form column is suitable for separation of sugars, sugar alcohols and organic acids
  • Ca2+ form column is suitable for separation of monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides
The phases are characterised by an interplay of different separation mechanism (e.g. ion exclusion, ion exchange, size exclusion, ligand exchange) as well as NP and RP chromatography effects.
The eluents in the columns are also recommended for the application:
SUGAR 810 H: 5 mmol/L H2SO4
SUGAR 810 Ca: demineralised H2O
A ChromCart® guard column cartridge is used for the analytical Valco column with CC column holder 30 mm (MANA721823).
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo