Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Capillary columns, HYDRODEX
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
MANA723381.50EA 1855 EUR InStock
MANA723381.50 MANA723387.50 MANA723383.10 MANA723386.25 MANA723387.25 MANA723358.50 MANA723384.25 MANA723358.25 MANA723370.25 MANA723388.25 MANA723370.50 MANA723388.50 MANA723381.25 MANA723384.50
Capillary columns, HYDRODEX
Chromatography Columns
Cyclodextrin phases for GC enantiomer separation.
  • HYDRODEX β-3P · heptakis-(2,6-di-O-methyl-3-O-pentyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-6TBDE · heptakis-(2,3-di-O-ethyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-6TBDM · heptakis-(2,3-di-O-methyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-PM · heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-TBDAc · heptakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX γ-DiMOM · octakis-(2,3-di-O-methoxymethyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-γ-cyclodextrin
  • HYDRODEX γ-TBDAc · octakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-γ-cyclodextrin
HYDRODEX phases have a relative high melting point due to a dilution of the cyclodextrin with polysiloxanes.
Maximum temperature for isothermal operation 220 °C, max. temperature for short isotherms in a temperature program 240 °C.
Cyclodextrin phases have a broad range of chiral applications. Furthermore, they have the advantage that many compounds can be analysed without derivatisation. But please consider, in chiral GC it is not possible to make a general prediction, which phase could solve a given separation task.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo