Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Colony counter, ColonyStar
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
ColonyStar
720-0098EA 425 EUR InStock
720-0098
Colony counter, ColonyStar
Colony Counters
Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensitivity can also be adjusted. Any type of felt-tip pen can be used for marking. Illuminated field of 145 mm Ø with direct and indirect, dazzle-free illumination, matt glass and clear glass disks with 1 cm² and 1/9 m² graduation.
  • Colour and brightness of the illuminated field are freely adjustable
  • Counting impulse activated by the pressure-sensitive illuminated field
  • Dazzle-free illumination provided by using the high-output LED
Informace o dodávce: Two Wolffhügel disks (black and white), a magnifying glass, a reducing insert and a felt-tip pen are included in the delivery.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo