Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
TLC plates, aluminium oxide, Alox
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
POLYGRAM® ALUGRAM®
552-0149EA 84.6 EUR InStock
552-0149 293-5210 552-0150 552-0169 552-0291 552-0170 552-0292 552-0171
TLC plates, aluminium oxide, Alox
TLC Plates
TLC plates and sheets are used for the separations of alkaloids, steroids, aliphatic and aromatic compounds.
  • Alternative selectivity to silica 60
Aluminium oxide: Specific surface (BET) ~ 200 m²/g
Indicator: Manganese activated zinc silicate
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo