Chcete sa opäť prihlásiť?
Shaking water baths
Dodávateľ: Funke-Gerber
Shaking water bath made of stainless steel which consists of PID controller with PT-100 temperature sensor.
Informace o dodávce: Supplied with temperature stand and 18 tubes.
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Shaking water bath 1 GERB3550
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita (l) 22
Rozmery nádoby Š x H x V (mm) 350×290×220
ŠxH×V (mm) 578×436×296
Hmotnosť (kg) ~ 17
Presnosť teploty (°C) ±0,1
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo