Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Universal water bath, analogue, WB 436-A
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
614-2063EA 500 EUR InStock
614-2063
Universal water bath, analogue, WB 436-A
Baths Water Baths, Unstirred
Analogue water bath with stainless steel inner and outer casing. Heating elements are located separately within the casing. Ideal for dairy use, wide range of accessories available. It is recommended to use distilled water with the bath.
  • Analogue temperature control with adjusting knob
  • PT100 sensor
  • Thermostatic heat controller
  • Overheating protection (even when bath is empty)
Informace o dodávce: Includes thermometer with temperature display.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo