Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, SIL G
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
POLYGRAM® ALUGRAM®
552-0317EA 58.8 EUR InStock
552-0317 552-0161 552-1291 552-0200 552-0163 552-0294 MANA818129 552-0201 552-0316 552-0204 552-0298 552-0299 552-0315 552-0190 552-0203 552-0197 552-0193 552-0220 552-0207 552-0296 552-0157 552-0212 552-0195 552-0199 552-0211 552-0160 552-0159 552-0202 552-0158 552-0162 MANA805902 MANA805901 552-0208 552-0297 552-0293 552-0192 552-0295 552-0205 552-0198 552-0196 552-0210 552-0314 552-0191 552-0164 552-0206 552-0194 552-0209
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, SIL G
TLC Plates
Unmodified standard silica layers for TLC.
  • High-quality silica gel
  • Indicator F254 or F366
  • Binders are stable in almost all organic solvents
These highly robust plates and flexible sheets with gypsum and polymeric binder systems are well-suitable for every standard application.
SIL G glass plates with a layer thickness from 500 to 2000 µm are used for preparative TLC.
SIL G-25 HR plates are coated with high purity silica 60, bonded with gypsum and a very small quantity of a polymeric organic binder. They are recommended for aflatoxin separations.
SIL G-25 Tenside plates are impregnated with ammonium sulphate and are applied for separations of surfactants.
Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m2/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo