Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
HPTLC plates, nano silica gel 60, unmodified layers, Nano-SIL
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
ALUGRAM®
552-0228EA 206 EUR InStock
552-0228 MANA818342 552-0330 552-0301 552-0227 552-0225 552-0303 MANA818240 MANA818241 552-0226 552-0229 552-0230
HPTLC plates, nano silica gel 60, unmodified layers, Nano-SIL
TLC Plates
Unmodified HPTLC silica layers for HPTLC.
  • Nano silica gel (particle size 2 - 10 μm)
  • Narrow fractionation of the silica particles
  • Binders are stable in almost all organic solvents
Nano-SIL HPTLC plates and sheets allow sharper separations, shorter developing times and an increased detection sensitivity compared to standard silica gel plates.
Nano silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 2 – 10 μm.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo