Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
HPTLC plates, silica gel 60, modified layers, RP-18 W/UV₂₅₄
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
ALUGRAM®
552-0305EA 241 EUR InStock
552-0305 552-0308 552-0245 552-1293 552-0304 552-0244 552-0306 552-0307 552-0246 552-0247
HPTLC plates, silica gel 60, modified layers, RP-18 W/UV₂₅₄
TLC Plates
Octadecyl-modified HPTLC silica layers available as glass plates or ALUGRAM® aluminium sheets. Recommended for aminophenol, barbiturates, preservatives, nucleobases, polycyclic aromatic, hydrocarbons, steroids, tetracyclines, and plasticisers (phthalates).
Base material: Nano-silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 2 – 10 μm; pH stability 2 – 10
Silica 60 for preparative plates (1000 µm): Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm; pH stability 2 – 10
Modification: Partial octadecyl, wettable with water, carbon content 7,5%.
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm) and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo