Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, DURASIL
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
552-0260EA 171 EUR InStock
552-0260 552-0264 552-0262 552-0261 552-0263 552-0265 552-0266
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, DURASIL
TLC Plates
These unmodified standard silica layers for TLC are available as glass plates with or without fluorescent indicator.
  • Hard, water-resistant and wettable layers due to a special binder system
  • More polar than SIL G
Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo