Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
552-0258EA 309 EUR InStock
552-0258
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
TLC Plates
Diol-modified HPTLC silica layers available as glass plate with fluorescent indicator. Recommended for steroids, pesticides and plant constituents;
for critical separations an alternative to silica, since it is less sensitive to the water content of the environment; leads to more reproducible results compared to silica.
  • Layer can be wetted equally well with pure water as with organic solvents
Base material: Nano silica 60, specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 mL/g; particle size 2 – 10 μm; pH stability 2 – 8.
Modification: Diol, carbon content 5,5%
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm), and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo