Chcete sa opäť prihlásiť?
Alcohol lamps
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
  • With a ground glass stopper
  • Glass cap reduces evoporation of alcohol when not in use
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Flask capacity Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Alcohol lamp, without side tubulature 100 ml 1 HECH43031010
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories for alcohol lamps
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Wick for 100 ml alcohol lamps 1 HECH43031020
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo