Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Gel filtration media, Sephadex™ G-15
Dodávateľ: GE Healthcare - Life Sciences
Sephadex™
17-0020-01EA 259 EUR InStock
17-0020-01
Gel filtration media, Sephadex™ G-15
Protein Purification Media
Sephadex™ G-15 is a well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules >1500 molecular weight.
  • Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step
  • Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small proteins, and oligosaccharides larger than 1500 molecular weight
  • Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels
Sephadex™ is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex™ G-15 is one of six different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-100 for very large biomolecules.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo