Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Size exclusion chromatography columns, Acclaim™ SEC-300 and SEC-1000
Dodávateľ: Thermo Scientific
Acclaim™
554-4409EA 2710 EUR InStock
554-4409 554-4415 554-4411 554-4412 554-4416 554-4414 554-4413 554-4410
Size exclusion chromatography columns, Acclaim™ SEC-300 and SEC-1000
Chromatography Columns
These high performance size exclusion chromatography columns are specifically designed for the separation of water soluble polymers and oligomers.
  • Proprietary mono-dispersed multi-pore hydrophilic resin: no inflection points in calibration curve
  • Wide linear calibration range
  • High-resolution analysis at reduced solvent consumption
  • Stable surface bonding with low column bleed and compatibility with UV, RI, MS, ELSD and Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Charged Aerosol Detectors
Separation range for PEO* : SEC-300 columns; 100 - 50 000 Da, SEC-1000 columns; 1000 - 1 000 000 Da
* PEO = polyethylene oxides
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo