Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Quilted jacket with fleece lining, Germo 625 S.E.P.P.
Dodávateľ: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
113-07527EA 67.9 EUR InStock
113-07527 113-07526 113-07544 113-07531 113-07543 113-07529 113-07535 113-07530 113-07546 113-07537 113-07532 113-07540 113-07541 113-07545 113-07528 113-07542
Quilted jacket with fleece lining, Germo 625 S.E.P.P.
Clothing Jackets
Comfortable, modern jacket made of 100 % quilted polyamide fabric with soft fleece lining inside and polyamide lining in the sleeves. Offers protection from wind and cold. Can be zipped in the rain jacket Tornhill (608).
  • Straight collar, zip closure with long zipper and chin protection
  • One inset chest pocket, two standard inset pockets (all with zip closure), one inside pocket
  • Elasticated cuffs
  • Stitched seams
Back length: 75 cm
Weight: 340 g/m²
Certifikácie: EN 14058 (1XXXX)
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo