Tlačiť
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
13793.36EA 577 EUR
13793.36 13793.22 13793.14
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Nickel (silver coated)
Vzorec: Ni
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091733
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4