Chcete sa opäť prihlásiť?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₂₂H₃₈BaO₄
MW: 503,85
Teplota varu: 225 °C (0,3 mmHg)
Teplota topenia: 200 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058709
Číslo CAS: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g 41340.03
5 g 41340.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Sensitivity Hygroscopic
Melting point 200°
Formula weight 503.85
CAS No. 17594-47-7
Purity 99.99%
Physical form Powder
Boiling point 225°/0.3mm
Molecular formula C22H38BaO4
MDL No. MFCD00058709
UN No. 1564
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo